missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FcRn-Specific Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16805734 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16805734 150 μL 150 microlitros
16815734 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16805734

Marca: Proteintech 161901AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The FcRn-Specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human FcRn-Specific. This antibody recognizes human antigen. The FcRn-Specific antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Specifica

Antígeno FcRn-Specific
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 280 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2217
Especies diana Human
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.