missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FcRn-Specific Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7223411 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16815734 20 μL 20 microlitros
16805734 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16815734 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 161901AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The FcRn-Specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human FcRn-Specific. This antibody recognizes human antigen. The FcRn-Specific antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Spécification

Antígeno FcRn-Specific
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 280 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2217
Especies diana Human
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.