missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FcRn-Specific Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16815734 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16815734 20 μL 20 microlitros
16805734 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16815734 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 161901AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The FcRn-Specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human FcRn-Specific. This antibody recognizes human antigen. The FcRn-Specific antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno FcRn-Specific
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 280 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2217
Especies diana Human
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.