missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FCRL4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11598780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11598780 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11598780

Marca: Invitrogen™ PA14233

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-4233 detects the IRTA1 protein in human samples. PA1-4233 has been successfully used in Western blot procedures. PA1-4233 immunizing peptide corresponds to amino acid residues 69-84 of the human IRTA1 protein.

This gene encodes a member of the immunoglobulin receptor superfamily and is one of several Fc receptor-like glycoproteins clustered on the long arm of chromosome 1. The encoded protein has four extracellular C2-type immunoglobulin domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic domain that contains three immune-receptor tyrosine-based inhibitory motifs. This protein may play a role in the function of memory B-cells in the epithelia. Aberrations in the chromosomal region encoding this gene are associated with non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCRL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica FCRL4
N.º de referencia del gen Q96PJ5
Alias de gen CD307d; fc receptor homolog 4; Fc receptor like 4; Fc receptor-like 4; Fc receptor-like protein 4; FcRH4; FCRL4; FcR-like protein 4; hIFGP2; IFGP family protein 2; IFGP2; IGFP2; immune receptor translocation-associated protein 1; immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42; immunoglobulin superfamily receptor translocation associated 1; IRTA1; MGC150522; MGC150523
Símbolos de los genes FCRL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide: L(69) T P G N T L E V R E S G L Y R(84).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83417
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.