missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCRL1/FcRH1 Antibody (745916), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB7286K
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FCRL1/FcRH1 Monoclonal antibody specifically detects FCRL1/FcRH1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| FCRL1/FcRH1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 115350 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 745916 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD307a antigen, Fc receptor homolog 1, Fc receptor-like 1, FcRH1, FCRH1DKFZp667O1421, FcRL1, FcR-like protein 1, hIFGP1, IFGP family protein 1, IFGP1Fc receptor-like protein 1, Immune receptor translocation-associated protein 5, IRTA5immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse FCRL1/FcRH1, Ala17-Ser219, Accession # Q8R4Y0 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido