missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCGR3A Monoclonal Antibody (OTI12H8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-7225394
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17518364 30 μL 30 microlitros
17598354 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17518364 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813635S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

FCGR3A Monoclonal antibody specifically detects FCGR3A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno FCGR3A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI12H8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FCGR3B
N.º de referencia del gen O75015, P08637
Alias de gen 4833442P21Rik; CD16; CD16-2; CD16A; CD16a antigen; CD16b; CD32; CD32 receptor 2; CDw32; cytolytic trigger molecule G7; Fc fragment of IgG intermediate affinity IV receptor; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor; Fc fragment of IgG receptor IIIa; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity III, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor; Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity III, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor III; Fc gamma receptor IIIa; Fc gamma receptor III-A; Fc gamma receptor IIIb; Fc gamma RIIIa; Fc gammaRIV; Fc receptor, IgG, low affinity III; Fc receptor, IgG, low affinity IV; Fc receptor-like 3; Fcg receptor III; FCG2; FCG3; Fc-gamma receptor III-2 (CD 16); Fc-gamma receptor IIIb (CD 16);
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FCGR3A (NP_001121065) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214, 2215
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.