missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para FcGR2BC (CD32 B/C) humano

Código de producto. 17125439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17125439 5 × 96 pruebas cada uno
15484983 96 pruebas 1 set
17834200 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125439

Marca: Invitrogen™ EHFCGR2BX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para FcGR2BC (CD32 B/C) humano cuantifica FcGR2BC hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el FcGR2BC hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para FcGR2BC humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Este gen codifica a un miembro de una familia de genes receptores Fc de la inmunoglobulina que se encuentran en la superficie de muchas células de respuesta inmunitaria. La proteína codificada por este gen es un receptor de superficie celular que se encuentra en células fagocíticas como macrófagos y neutrófilos, y está implicada en el proceso de fagocitosis y eliminación de inmunocomplejos. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P31994,P31995
Intervalo del ensayo De 78,13 pg/ml a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 85 pg/ml
Intervalo de calibración De 85 pg/ml a 5000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2213, 9103
Símbolo de gen CD32,CD32B,FCG2,FCGR2,IGFR2,CD32,FCG2,CD32C,CDW32,IGFR2,FCRIIC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 2,5 μl de plasma; 2,5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-474I16.2, CD32, CD32B, FCG2, FCGR2, IGFR2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.