missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCER2 Monoclonal Antibody (OTI2B6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17549892
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17549892 100 μL 100 microlitros
17569892 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17549892 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA801531

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD23 is a 45 kDa glycoprotein which is present on a subpopulation of freshly isolated peripheral blood and tonsil B cells and strongly expressed on EBV-transformed B lymphoblasts. The CD23 molecule is identical to the low affinity IgE receptor found on B cells. Expression of CD23 has been detected in neoplastic cells from cases of B cell chronic lymphocyctic leukaemia and some cases of centroblastic/centrocytic lymphoma. CD23 is present on a subpopulation of freshly isolated peripheral blood and tonsil B cells and strongly expressed on EBV-transformed B lymphoblasts. Functionally, CD23 is involved in B cell growth and differentiation, and IgE production. Further, CD23 has a soluble form that is a potent mitogenic factor. Diseases associated with CD23 dysfunction include chronic conjunctivitis and chronic lymphocytic leukemia.

Especificaciones

Antígeno FCER2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FCER2
N.º de referencia del gen P06734
Alias de gen BLAST-2, CD23, CD23A, CLEC4J, FCE2, IGEBF
Símbolos de los genes FCER2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 48-321 of human FCER2 produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.