missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCER2 Monoclonal Antibody (OTI1E5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017491
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17509982 30 μL 30 microlitros
17589972 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17509982

Marca: Origene Technologies TA801620S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FCER2 Monoclonal antibody specifically detects FCER2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno FCER2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TNFRSF8
N.º de referencia del gen P28908
Alias de gen BLAST-2; CD23; CD23 antigen; CD23A; CLEC4J; C-type lectin domain family 4 member J; C-type lectin domain family 4, member J; Fc epsilon receptor II; FC epsilon RII; Fc fragment of IgE receptor II; Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23); Fc receptor alpha multiple ligand receptor; Fc receptor, IgE, low affinity II, alpha polypeptide; Fcalpha muR; Fcalpha RII; Fce2; fc-epsilon-RII; FCER2; Fcer2a; FceRII; IGEBF; Immunoglobulin E-binding factor; immunoglobulin epsilon-chain; low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor membrane-bound form; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor soluble form; low-affinity IgE receptor; Ly-42; lymphocyte IgE receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-379 of human TNFRSF8 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 943
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.