Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados de la serie FC con compresor de aire
Código de producto. p-6904063
Change view
Click to view available options
Caudal:
20 l/min
22/ l/min
28 l/min
Capacidad (métrico):
11 l
8 l
De 8 a 11 l
Requisitos eléctricos:
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 14 A
230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 7 A
230 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Capacidad (métrico) Requisitos eléctricos unitSize
10728481 22/ l/min 8 l 230 V 60 Hz 10 A cada uno
10099190 20 l/min 8 l 230 V 60 Hz 7 A cada uno
11914828 28 l/min De 8 a 11 l 230 V, 50 Hz cada uno
10100831 22/ l/min De 8 a 11 l 230 V, 50 Hz cada uno
10578551 22/ l/min 11 l 230 V 60 Hz 14 A cada uno
11930308 28 l/min 11 l 230 V 60 Hz 15 A cada uno
6 options
Código de producto. 10728481
Marca: Julabo™ 9600063
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una solución económica para aplicaciones de refrigeración. Los baños de enfriamiento de recirculación de serie FC con compresor de aire Julabo™ tienen un diseño compacto y se ajustan bajo el mostrador del laboratorio.
  • Relación ajustable para temperaturas de suministro/retorno
  • Sistema de llenado sencillo en parte delantera
  • Activación de la bomba para llenado
  • Multipantalla brillante (LED)
  • Funciones de advertencia de temperatura superior e inferior con tono de intervalo
  • Protección de congelación integrada y protección contra el funcionamiento en seco
  • Funcionamiento fácil y rápido mediante el teclado a prueba de salpicaduras de una sola pieza
  • Indicación del nivel de líquido en parte delantera
  • Autocomprobación, supervisión recíproca de sensores, motor de bomba y protección contra sobrecarga del compresor
  • Apagado completo con señal sonora en caso de alarma
  • Rejilla de ventilación extraíble para simplificar la retirada de polvo
  • Función ATC para la corrección sencilla de variaciones de temperatura
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea (capacidad de LIMS)
  • Alta estabilidad de temperatura
  • Calentador integrado con capacidad de 1,2 kW 
  • Indicador de presión de 0...1,6 bar
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 l
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad de refrigeración 0,1kW a -10 °C, 0,3kW a 5 °C, 0,37kW a 10 °C, 0,5kW a 20 °C (etanol medio)
Caudal 22/ l/min
Intervalo de temperatura De -20 °C a +80 °C
Capacidad calorífica 1,2 kW
Presión máxima 17,4 psi
Modelo FC600S
Refrigerante R134A
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Estabilidad de la temperatura ±0.2°C
Longitud (métrico) 54 cm
Anchura (métrico) 35 cm
Altura (métrico) 49 cm
Peso con embalaje (métrico) 70,7 kg
Peso (métrico) 44 kg
Requisitos eléctricos 230 V 60 Hz 10 A
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz