Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados de la serie FC con compresor de aire
Descripción
- Relación ajustable para temperaturas de suministro/retorno
- Sistema de llenado sencillo en parte delantera
- Activación de la bomba para llenado
- Multipantalla brillante (LED)
- Funciones de advertencia de temperatura superior e inferior con tono de intervalo
- Protección de congelación integrada y protección contra el funcionamiento en seco
- Funcionamiento fácil y rápido mediante el teclado a prueba de salpicaduras de una sola pieza
- Indicación del nivel de líquido en parte delantera
- Autocomprobación, supervisión recíproca de sensores, motor de bomba y protección contra sobrecarga del compresor
- Apagado completo con señal sonora en caso de alarma
- Rejilla de ventilación extraíble para simplificar la retirada de polvo
- Función ATC para la corrección sencilla de variaciones de temperatura
- Interfaz RS232 para la comunicación en línea (capacidad de LIMS)
- Alta estabilidad de temperatura
- Calentador integrado con capacidad de 1,2 kW
- Indicador de presión de 0...1,6 bar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 8 l |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Capacidad de refrigeración | 0,21kW a -10 °C, 0,4kW a 5 °C, 0,47kW a 10 °C, 0,6kW a 20 °C (etanol medio) |
| Caudal | 20 l/min |
| Intervalo de temperatura | De -20 °C a +80 °C |
| Capacidad calorífica | 1,2 kW |
| Presión máxima | 7,25 psi |
| Modelo | FC600 |
| Refrigerante | R134A |
| Exactitud de temperatura | ± 0,2 °C |
| Mostrar más |