missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RI/CD64 Antibody (10.1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1257CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
Especificaciones
| Fc gamma RI/CD64 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD64 antigen, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I | |
| Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified monocytes | |
| 0.1 mL | |
| CD Markers, Immunology | |
| 2209 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 10.1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido