missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para FC gamma R2B (FCGR2B) de ratón

Código de producto. 15485263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15485263 96 pruebas 1 set
17105729 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15485263

Marca: Invitrogen™ EMFCGR2B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para Fc gamma R2B de ratón (FCGR2B ms) cuantifica la FCGR2B ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la FCGR2B ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para FCGR2b de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Este gen codifica a un miembro de una familia de genes receptores Fc de la inmunoglobulina que se encuentran en la superficie de muchas células de respuesta inmunitaria. La proteína codificada por este gen es un receptor de superficie celular que se encuentra en células fagocíticas como macrófagos y neutrófilos, y está implicada en el proceso de fagocitosis y eliminación de inmunocomplejos. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P08101
Intervalo del ensayo 0,096-70 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg
Intervalo de calibración De 80 pg/ml a 70 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 14130
Símbolo de gen AI528646,CD32,F630109E10Rik,Fc[g]RII,FcgRII,Fcgr2,Fcgr2a,Fcr-2,Fcr-3,Ly-17,Ly-m20,LyM-1,Lym-1,fcRII
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AI528646, CD32, F630109E10Rik, Fc[g]RII, FcgRII, Fcgr2, Fcgr2a, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, Ly-m20, LyM-1, Lym-1, fcRII
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.