missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXW7 Mouse anti-Human, Clone: OTI4C11, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17571663
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17571663 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17571663 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802883

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin E, one of the activators of the cyclin-dependent kinase Cdk2, is critical for the initiation of DNA replication and other S-phase functions. The proper timing and amplitude of cyclin E expression seem to be important, because elevated levels of cyclin E have been associated with a variety of maligcies and constitutive expression of cyclin E leads to genomic instability. Phosphorylated cyclin E depends on the novel human gene, hCdc4, that was found to be mutated in a cell line derived from breast cancer that expressed extremely high levels of cyclin E.

Especificaciones

Antígeno FBXW7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FBXW7
N.º de referencia del gen Q969H0
Alias de gen AGO, CDC4, FBW6, FBW7, FBX30, FBXO30, FBXW6, SEL-10, SEL10, hAgo, hCdc4
Símbolos de los genes FBXW7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-354 of human FBXW7 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.