missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXW7 Monoclonal Antibody (OTI2G7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014902
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17501603 30 μL 30 microlitros
17581593 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17501603

Marca: Origene Technologies TA802834S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FBXW7 Monoclonal antibody specifically detects FBXW7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno FBXW7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Csnk1g2
N.º de referencia del gen P78368
Alias de gen 1110001A17Rik; AGO; archipelago; Archipelago homolog; CDC4; DKFZp686F23254; F-box and WD repeat domain containing 7; F-box and WD repeat domain containing 7, E3 ubiquitin protein ligase; F-box and WD-40 domain protein 7; F-box and WD-40 domain protein 7 (archipelago homolog, Drosophila); F-box and WD-40 domain protein 7, archipelago homolog; F-box and WD-40 domain-containing protein 7; f-box only protein 30; F-box protein FBW7; F-box protein FBX30; F-box protein Fbxw6; F-box protein SEL-10; F-box/WD repeat-containing protein 7; F-box-WD40 repeat protein 6; FBW6; FBW7; Fbwd6; FBX30; Fbxo30; FBXW6; FBXW7; FLJ11071; FLJ16457; hAgo; hCdc4; homolog of C elegans sel-10; SEL10; SEL-10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 163-415 of human CSNK1G2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1455
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.