Learn More
FBXO9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7088580 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888043 20 μL 20 microlitros
16878043 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16888043
Marca: Proteintech 111611AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
FBXO9 (F-box protein 9) is a Ubl conjugation pathway protein and it contains one F-box domain and one TPR repeat. FBXO9 may act as a potential sepsis biomarker or therapeutic target. The F-box proteins constitute one of the four subunits of the ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which functions in phosphorylation-dependent ubiquitination.
Especificaciones
Antígeno FBXO9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FBXO9
N.º de referencia del gen Q5U2X1, Q8BK06, Q9UK97
Alias de gen F box only protein 9, F box protein 9, FBX9, FBXO9, KIAA0936, NY REN 57, VCIA1
Símbolos de los genes Fbxo9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FBXO9 Fusion Protein Ag1643
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26268, 300849, 71538
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG