missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXO41 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16832995 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16832995 150 μL 150 microlitros
16842995 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16832995

Marca: Proteintech 245191AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Substrate-recognition component of the SCF (SKP1-CUL1-F- box protein)-type E3 ubiquitin ligase complex.

Especificaciones

Antígeno FBXO41
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FBXO41
N.º de referencia del gen Q6NS60, Q8TF61
Alias de gen F box only protein 41, F box protein 41, Fbx41, FBXO41, KIAA1940
Símbolos de los genes Fbxo41
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FBXO41 Fusion Protein Ag21595
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150726, 312504, 330369
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.