missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Favipiravir, MedChemExpress

Código de producto. 16442297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16442297 50 mg 50 miligramos
16466158 10 mg 10 miligramos
16448757 5 mg 5 miligramos
16436546 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16442297

Marca: Medchem Express HY14768

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Favipiravir (T-705) is a potent viral RNA polymerase inhibitor, it is phosphoribosylated by cellular enzymes to its active form, Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP). Favipiravir-RTP inhibits the influenza viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) activity with an IC50 of 341 nM.

Favipiravir (T-705) is a potent viral RNA polymerase inhibitor, it is phosphoribosylated by cellular enzymes to its active form, Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP). Favipiravir-RTP inhibits the influenza viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) activity with an IC50 of 341 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Favipiravir
Forma física Solid
CAS 259793-96-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4FN3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo T-705
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (636.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (39.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=NC(F)=CNC1=O
Peso molecular (g/mol) 157.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.