Learn More
FATE1 Mouse anti-Human, Clone: OTI7B5, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies CF505383
Encompass_Preferred
Código de producto. 17614591
  • en la oferta / 100 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Description
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
This gene encodes a cancer-testis antigen that is highly expressed in hepatocellular carcinomas and other tumors and weakly expressed in normal tissues except testis. The protein is strongly expressed in spermatogonia, primary spermatocytes, and Sertoli cells in seminiferous tubules. This protein may have a role in the control of early testicular differentiation and cell proliferation.
Spécification
Spécification
FATE1
Monoclonal
Unconjugated
FATE1
CT43, FATE
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
89885
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI7B5
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Q969F0
FATE1
Full length human recombit protein of human FATE1 produced in HEK293T cell.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis