missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAT4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15664515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15664515 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15664515

Marca: Invitrogen PA550587

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

FAT4 Polyclonal Antibody

FAT4 Polyclonal Antibody for IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAT4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica FAT4
N.º de referencia del gen Q6V0I7
Alias de gen 6030410K14Rik; 9430004M15; Cadherin family member 14; cadherin-related family member 11; CDHF14; CDHR11; FAT atypical cadherin 4; FAT tumor suppressor homolog 4; FAT tumor suppressor homolog 4 (Drosophila); FAT4; Fatj; FAT-J; fat-like cadherin protein FAT-J; hFat4; HKLLS2; Nbla00548; protocadherin Fat 4; putative protein product of Nbla00548; RGD1564291; VMLDS2
Símbolos de los genes FAT4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human FAT tumor suppressor homolog 4 (Drosophila).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79633
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.