Learn More
FAT1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30141946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30141946 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30141946 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP232275CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
FAT1 Polyclonal antibody specifically detects FAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunoprecipitation (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FAT1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FAT tumor suppressor 1, FAT tumor suppressor homolog 1 (Drosophila)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 4484 to 4534 of human FAT Tumor Suppressor Homolog 1 using the numbering given in entry NP_005236.2 (GeneID 2195).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2195
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG