Learn More
MP Biomedicals Kit de aislamiento FastGlycoProtein™, resina WGA
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kit, capacidad de procesamiento de 1-10 tubos de 2 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Aísla la glicoproteína de mezclas complejas de proteínas, incluidos tejidos animales y vegetales, células cultivadas, incluidas células de microbios e insectos, utilizando la lectina aglutinina del germen de trigo (WGA) inmovilizada en agarosa.
- Funciona con: QuickPrep (24 de 2 ml); HiPrep (48 de 2 ml); CoolPrep (24 de 2 ml); QuickFlex (96 de 2 ml); ConeFlex Legacy (permite todos los adaptadores FP24 en FP96).
- Nombre alternativo: Kit de aislamiento FastGlycoProtein™, resina WGA.
- Capacidad: Muestras que contengan hasta 1,5 mg de proteína.
- Componentes: 10 tubos de matriz de lisis A de 2 ml, matriz de granate y esferas de cerámica de 1/4 pulgadas, resina lectina WGA de 1,1 ml como pulpa, vinculante / tampón de lavado. 5 soluciones de 6,5 ml, solución de elución de 5 ml, filtro de centrifugado con tapones 10 cada uno, tubos de enganche 20 cada uno.
- Formato: Batido de gránulos o lisis química.
- Dureza: Esfera de circonio, Rockwell A 80-84, Vickers 1050; Garnett Flakes, Mohs 7,5-8.
- Tipo de kit/ensayo: Resina de afinidad con columnas de centrifugación.
- Materiales necesarios no suministrados: Instrumento FastPrep™ o disruptor alternativo de alta velocidad; microcentrífuga con capacidad para 10.000 xg de rcf que puede centrifugar libremente tubos de 2 ml; tubos de microcentrífugado (2 ml y 1,5 ml); agitador rotativo o agitador vorticial de baja velocidad; agua estéril.
- Enriquecido con moléculas: Glicoproteína.
- Áreas de investigación: Regulación inmunológica, inflamación, adhesión e inhibición del contacto de célula a célula, señalización de células, protección frente a la degradación proteólica y otros procesos biológicos
- Procesamiento de muestras: De 1 a 10 de 2 ml.
- Para uso exclusivo en investigación (RUO).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de aislamiento de glicoproteínas, resina de afinidad con columnas de centrifugación |
| Cantidad | 1 kit, capacidad de procesamiento de 1-10 tubos de 2 ml |