Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BcuI
Código de producto. 10611431 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μl
50 μl (50 reacciones)
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10611431 20 μl 20 reacciones
10714881 50 μl (50 reacciones) 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611431 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FD1253
La enzima de restricción SpeI (BcuI) FastDigest reconoce los sitios A^CTAGT y corta mejor a 37 °C en un periodo de entre 5 y 15 minutos utilizando el tampón FastDigest universal (isoesquizómeros: AhlI).
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la polimerasa de ADN T4 tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • Análisis de SNP
Nota
el tampón FastDigest Green ofrece el mismo alto nivel de rendimiento en la digestión del ADN y las aplicaciones posteriores que el tampón FastDigest incoloro. Para aplicaciones que requieren análisis de producto por excitación de fluorescencia (por ejemplo, mediciones de concentración en luz UV), se recomienda el tampón FastDigest incoloro.
Para conocer la sensibilidad de metilación, consulte las especificaciones del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • FastDigest BcuI (20 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Bcu I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 20 μl
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante 5' protruding ends