Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest SmaI
Código de producto. p-200089022 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl (200 reacciones)
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
200 reacciones
Código de producto. 10110890
Marca: Thermo Scientific™ FD0663
Edge
The FastDigest SmaI restriction enzyme recognizes CCC^GGG sites and cuts best at 37°C in 5-15 minutes using universal FastDigest Buffer (isoschizomers: TspMI, XmaCI; neoschizomer: XmaI).
5' CCC ↓ GGG 3'
3' GGG ↑ CCC 5'
FastDigest enzymes are an advanced line of fast restriction enzymes that are all 100% active in the universal FastDigest and FastDigest Green reaction buffers.
The universal buffer allows rapid single-, double- or multiple-DNA digestion within 5-15 minutes, eliminating any need for buffer change or subsequent DNA clean-up steps. DNA modifying enzymes, such as Klenow Fragment, T4 DNA ligase, alkaline phosphatases, and T4 DNA polymerase all have 100% activity in FastDigest Buffer. Therefore, enzymes for downstream applications can be directly added to the FastDigest reaction mix.
For additional convenience FastDigest Green Buffer includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of digestion reaction products on gels.
Short incubation times and optimal composition of the universal FastDigest Buffer eliminate star activity effects.
Características
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • Análisis de SNP
Nota
el tampón FastDigest Green ofrece el mismo alto nivel de rendimiento en la digestión del ADN y las aplicaciones posteriores que el tampón FastDigest incoloro. Para aplicaciones que requieren análisis de producto por excitación de fluorescencia (por ejemplo, mediciones de concentración en luz UV), se recomienda el tampón FastDigest incoloro.
Para conocer la sensibilidad de metilación, consulte las especificaciones del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento FastDigest SmaI (100 μL), 10X FastDigest Buffer (1.0 mL), 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL), Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Sma I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 100 μl
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante Blunt
Inactivation Temperature 65°C