Descripción
- 100 % de actividad de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- Carga directa en geles
- Carga directa en geles
- 176 enzimas FastDigest disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| Cantidad | 1 unidad |
| Sitio de corte | G^CTAGC |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Línea de productos | FastDigest |