Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NdeI
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
ADN lambda digerido con NdeI, agarosa al 0,7 %, 7 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en los tampones universales FastDigest y FastDigest Green y pueden digerir el ADN en 5-15 minutos. De este modo, cualquier combinación de enzimas de restricción puede trabajar simultáneamente en un tubo de reacción y ya no es necesario realizar digestiones secuenciales. Además, el FastDigest Green Buffer permite la carga directa de la mezcla de reacción en un gel. Las enzimas FastDigest pueden utilizarse para digerir ADN plasmídico, genómico y vírico y productos de PCR, y no muestran actividad estrella (star activity) ni en incubaciones prolongadas.
5'...C A▵T A T G...3'
3'...G T A T▵A C...5'
- Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el nuevo tampón de digestión universal verde
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
- Carga directa de la mezcla de reacción en geles
Incluye:
Con cada enzima se suministran dos versiones del tampón universal FastDigest: Tampón FastDigest 10X y tampón FastDigest Green 10X. Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en ambos tampones. Las enzimas empleadas en aplicaciones posteriores comunes como ligación, conversión en extremos romos y desfosforolización también tienen un 100 % de actividad en ambos tampones.
Recomendada para:
Análisis rápido de clones; preparación rápida de ADN para clonación; digestión de productos de PCR; identificación rápida de genotipos mediante RFLP; digestión de ADN difícil de disociar
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • FastDigest NdeI (1,000 μL) • 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL) Store at –20°C. |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Nde I |
| Tampón compatible | Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 2 × 500 μl |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |
| Mostrar más |