Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Eco32I
Código de producto. 10410260 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 reacciones
400 μl
Tamaño de la unidad:
200 RXN
400 reacciones
10410260 200 reacciones 200 RXN
10669520 400 μl 400 reacciones
2 options
Código de producto. 10410260
Marca: Thermo Scientific™ FD0303
Corte en sitios GAT^ATC con la enzima EcoRV (Eco32I) Thermo Scientific™ FastDigest™, que funciona mejor a 37 °C en periodos de entre 5 y 15 minutos con tampón universal FastDigest (isoesquizómeros: EcoRV).
ADN lambda digerido con EcoRI, agarosa al 1%, 21 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • FastDigest Eco32I (200 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Eco32I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 200 reacciones
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante Blunt