Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz
Código de producto. p-146987 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
900 mL
1200 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15143025
Marca: Labconco™ 7542600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
  • Cuenta con una boca ancha para una carga rápida y una limpieza fácil
  • El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
  • Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente
  • Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 2,32 in
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 5,7 in
Altura (métrico) 14,5 cm
Tipo de producto Matraz
Peso (imperial) 1,5 lb
Desechables Reusable
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 5,9 cm
Peso (métrico) 0,7 kg