Learn More
Testo™ Sonda de superficie de acción rápida
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 mm
115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Sonda de superficie de acción rápida, eje de sonda de 5 (diám.) x 80 mm (L), punta de eje de sonda de 12 mm (diám.) x 50 mm (L), cable de 1,2 mm (L), rango de medición de –60 a 300 °C, 3 s Tiempo de respuesta, para la detección de puentes térmicos en paredes |
| Certificaciones/conformidad | EN 60584-2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de puentes térmicos en paredes |
| Tiempo de respuesta | 3 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -60 °C a +300 °C |
| Longitud (métrico) | 80 mm |