Learn More
Testo™ Sonda de inmersión/penetración de acción rápida
Código de producto. 10163053
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) unitSize
10163053 60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10163053
Marca: Testo™ 0602 2693
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Incluye Sonda de inmersión/penetración, varilla de sonda de 5 (diámetro) x 60 mm (L), punta de varilla de sonda de 1,5 (diám.) x 40 mm (L), cable de 1,2 m (L), intervalo de medición de –60 a 800 °C, tiempo de respuesta de 3 s, para mediciones de temperatura en pastas y medios semisólidos, en líquidos y en el aire.
Certificaciones/conformidad EN 60584-2
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de temperatura en pastas y medios semisólidos, en líquidos y en el aire
Tiempo de respuesta 3 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +800 °C
Longitud de la sonda (métrico) 60 mm