Learn More
Farnesol, 96 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-133122 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356650 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10366650 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356650 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 119120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4602-84-0
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Número MDL MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
Clave InChI CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Sinónimo e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
Nombre IUPAC (2E,6Z)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Farnesol
Nombre de nota 96%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8865g/mL
Punto de ebullición 149°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (sum of geometric isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4870 to 1.492
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, III, 2040
Índice Merck 15, 3975
Gravedad específica 0.8865
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido