Learn More
Hellma™ Far UV Quartz Cuvette Ultra Micro Cells
Código de producto. 12761695
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
12761695 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12761695
Marca: Hellma™ 105203108540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Ultra-micro Cell Cuvette
Capacidad (métrico) 0.05 mL
Material Far UV Quartz
Cantidad 1Each
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm