missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ FAP Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
Descripción
The protein encoded by this gene is a homodimeric integral membrane gelatinase belonging to the serine protease family. It is selectively expressed in reactive stromal fibroblasts of epithelial cancers, granulation tissue of healing wounds, and malignant cells of bone and soft tissue sarcomas. This protein is thought to be involved in the control of fibroblast growth or epithelial-mesenchymal interactions during development, tissue repair, and epithelial carcinogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FAP |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | C1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 |
| génica | FAP |
| N.º de referencia del gen | Q12884 |
| Alias de gen | 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase; Antiplasmin-cleaving enzyme FAP, soluble form; APCE; Dipeptidyl peptidase FAP; DPPIV; Fap; FAPA; FAPalpha; fibroblast activation protein; fibroblast activation protein alpha; fibroblast activation protein, alpha; gelatine degradation protease FAP; Integral membrane serine protease; post-proline cleaving enzyme; Prolyl endopeptidase FAP; seprase; Serine integral membrane protease; SIMP; Surface-expressed protease |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?