missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FAP humano
Descripción
La proteína codificada por este gen es una gelatinasa homodimérica integral de membrana perteneciente a la familia de la serina proteasa. Se expresa selectivamente en fibroblastos estromales reactivos de cánceres epiteliales, tejido de granulación de heridas en proceso de cicatrización y células malignas de sarcomas de huesos y tejidos blandos. Se cree que esta proteína está relacionada con el control del crecimiento de fibroblastos o las interacciones epitelio-mesénquima durante el desarrollo, la reparación de tejidos y la carcinogénesis epitelial.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q12884 |
| Intervalo del ensayo | De 16,38 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 12 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 2191 |
| Símbolo de gen | FAP |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?