Descripción
Fan replacement set for FD/FED with forced convection
- Fan replacement set for FD/FED with forced convection
Información de órdenes
dimVoltage
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | juego de recambio ventilador ( 230V ) |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260, FD 720 |
| Tipo | Motor del ventilador |
| Tensión | 230 V |