Learn More
Fisherbrand™ Garrafa rectangular de HDPE con llave
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9078033 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13438039 9 l cada uno
13408039 20 l cada uno
2 options
Código de producto. 13438039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos; color: Blanco
Garrafas ideales para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos.
Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos
  • Diseño resistente para una larga vida útil
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 51 litros
  • Posibilidad de escoger material para uso general o esterilización en autoclave
  • Diseño rectangular que ahorra espacio
  • El tapón de boca ancha facilita el llenado y la limpieza
  • Las garrafas con llaves incluyen un inserto de manguera dentada compatible con tubos con un D.I. de 5/16 pulg
  • La boquilla de la llave sin el adaptador admite tubos con un D.I. de 5/8 pulg
  • Los materiales cumplen los requisitos de la FDA sobre uso alimentario y los criterios IV (no tóxicos) de la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 l
Certificaciones/conformidad FDA, USP VI
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Ancha
Tipo de producto Garrafón con llave
Forma Rectangulares