Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Descripción
Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos con las garrafas de polipropileno de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con asas. Estas duraderas garrafas de polipropileno (PP) natural tienen una cómoda abertura de boca ancha para facilitar la limpieza y la dispensación. Las asas laterales anchas permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes.
- Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
- La abertura de boca ancha puede aceptar mezcladores verticales
- Esterilizables en autoclave
- Tapones de rosca de PP blanco de 100 mm a prueba de fugas†
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | De 100 a 415 mm |
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 250 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenar y transportar sólidos, polvos y líquidos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
| Graduaciones | Graduados para contener tanto litros como galones |
| Altura con tapón (métrico) | 343 mm |
| Mostrar más |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.