Learn More
Kimtech™ Capucha y mascarilla estériles integradas KIMTECH™ A5
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9049001
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 75
Código de producto. 15190077
Marca: Kimtech™ 36072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capucha estéril para salas limpias con una mascarilla integrada en la capucha.
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE),- Certificación de tipo 6 (PB),- Certificado de conformidad por lote disponible en línea,- Certificado de esterilidad por lote disponible en línea
  • Adecuados para su uso en laboratorios y entornos de salas blancas estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo
  • Equipadas con la avanzada tecnología CLEAN-DON™
Especificaciones
Tipo de producto Universal
Tamaño Universal
Material Tejido SMS de polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Ties
Desechables Single-use
Sin látex Sí
Modelo 36072
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Blanco
Cantidad 75/caja
Incluye Lazos ajustables, elástico ajustable, línea de colocación azul
Para utilizar con (aplicación) Tejido SMS de polipropileno
Tipo de campana extractora Integrado
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)