Learn More
Fisherbrand™ Cajas de transporte
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Claro, azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Construcción de policarbonato y disponible en tres colores para la identificación de usuario/propietario
- La junta de silicona impermeable y los cierres de tres pestañas proporcionan un cierre seguro
- El asa de transporte se pliega perfectamente en el espacio del cuerpo, lo que permite apilar las unidades
- La tapa se abre hasta 180°, lo que permite un acceso total al contenido y facilita su limpieza
- Admite tubos de 13 y 16 mm en un onerack™ de 72 posiciones, o tamaño/marca similar de gradilla
- Se suministran separadores para crear tamaños de compartimento personalizados o utilícelas vacías para transportar productos y equipo de mayor tamaño
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de muestras |
| Color | Amarillo |
| Material | Policarbonato |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15,25 x 8,25 x 6,75 pulg (38,73 x 20,95 x 17,14 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 13 y 16 mm en gradilla de 72 espacios |
| Altura (imperial) | 6,75 in |
| Altura (métrico) | 17.14 cm |
| Admite | Tubos de 13 a 16 mm en gradilla de 72 espacios |
| Incluye | (3) cierres de tapa, separador, sellado hermético |
| Mostrar más |