Description
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
- Sin níquel
- Sin talco
- Sin silicona
- Sin látex ni ftalatos
- Gran limpieza
- Bajos niveles de endotoxinas
- Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
- Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | GMP grado A/B/C/D. |
| Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7 |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1 |
| Color | Azul claro |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Show More |