Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH/mV de laboratorio de sobremesa accumet™ Basic AB315
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Pantalla grande retroiluminada simultánea que muestra lecturas de pH, mV y temperatura
- Calibración de pH de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de tampón de cuatro conjuntos de tampones de pH
- Calibración de mV relativa de un punto (RmV) para mediciones de ORP
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- El icono «Ready» indica la estabilidad de la medición
- El icono de estado del electrodo indica el estado
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos con sello de fecha/hora
- La memoria del medidor no volátil conserva los ajustes y los datos en caso de pérdida de energía
- El soporte acoplado al medidor facilita el movimiento sencillo del electrodo hacia dentro y hacia fuera de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor de pH/mV Accumet AB315 con soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V |
| Incluye | Soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V |
| Exactitud (temperatura) | ±0,3 °C/±0,5 °F |
| Exactitud (mV) | ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Detalles de gestión de datos | Formato impreso o CSV |
| Salidas | Puerto de comunicación para ordenador o impresora |
| Measurement Modes | pH con mV y temperatura, mV relativo con mV y temperatura, Relative mV with mV and Temperature |
| Calibración | pH, mV relativos (RmV) y temperatura |
| Intervalo (pH) | Desde -2 hasta 18 |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?