Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Superblast
Código de producto. p-7232247
Change view
Click to view available options
Modelo:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Tamaño de la unidad:
1 par
paquete de 5
Código de producto. Modelo unitSize
17324870 SUPBLEPSI paquete de 5
17314870 SUPBLAPSIP paquete de 5
15830274 SUPBLCLAVE 1 par
16802330 SUPBLCLAV3 1 par
4 options
Código de producto. 17324870
Marca: Bollé Safety SUPBLEPSI
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gafas industriales
  • Montura flexible y transparente para mayor comodidad
  • Sistema de montaje de gafas-visera intuitivo y sencillo
  • Revestimiento PLATINUM™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (imperial) 2,75 in
Altura (métrico) 7 cm
Forma Contorneadas para la cara
Grosor (imperial) 0,078 in
Grosor (métrico) 2 mm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 17,7 cm
Revestimiento de lente Antiniebla, Antiarañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166 EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Entornos industriales
Color de marco Azul
Material de la banda de sujeción Nailon, poliéster
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm
Modelo SUPBLEPSI
Peso (imperial) 3,99 oz
Peso (métrico) 113 g
Material Policarbonato, PVC
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor PVC
Protección UV UV400
Frame Type Herméticas