Learn More
Fisherbrand™ Rotadores de tubos multiuso
Código de producto. p-6714028 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Certificaciones/conformidad unitSize
15524080 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN CE cada uno
1 options
Código de producto. 15524080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Incluye carrusel con espacio para 15 tubos de /50 ml
Agitador rotativo versátil, robusto y multifuncional adecuado para la mayoría de necesidades de mezclado
  • Control por microprocesador digital 
  • Cinco opciones de carrusel 
  • La velocidad ajustable proporciona una acción de mezcla enérgica o suaves 
  • El cabezal en ángulo ajustable ofrece ángulos de mezcla de 95 a 180° 
  • Temporizador con funciones de cuenta atrás y de cuenta progresiva 
  • La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
  • Amplio intervalo de tensión: CA de 100 a 240 V. 
  • Alarma sonora y visual: En el modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma sonará 5 veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra «End» (Fin) y parpadea de forma constante.““ La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de rotación Ángulo del carrusel: De 95 ° a 180° (seis pasos: 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180°)
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 80 rpm
Tensión 100/240 V
Admite Tubos, tubos de cultivo con carrusel de tambor
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de producto Carrusel de tubos
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 293 x 464 mm
N.º de posiciones
  • 50 tubos de 9 a 11 mm
  • 30 tubos de 14 a 18 mm
  • 15 tubos de 27 a 34 mm
  • 10 tubos de 10 a 15 ml y 20 tubos de 5 a 7 ml
  • 64 tubos de cultivo de 18,5 mm (con carrusel de tambor)
  • 64 tubos de cultivo de 14 mm (con carrusel de tambor)
Intervalo del temporizador De 0 min a 99 h 59 min
Garantía y oferta de servicio 2 años