Learn More
Thermo Scientific™ Placas con tratamiento para cultivo celular BioLite
Descripción
Experimente un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño. Las placas tratadas con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al mismo tiempo que proporcionan rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6
• Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no citotóxicos
• Apirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 mL (pocillo) |
| Área de cultivo | 9,4 cm2 |
| Material | Polietileno |
| Forma | Redonda |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| Volumen de trabajo (métrico) | 3 mL |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 10 |
| Mostrar más |