Learn More
FAM71F2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16802765 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16802765 20 μL 20 microlitros
16892755 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16802765
Marca: Proteintech 242861AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno FAM71F2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FAM71F2
N.º de referencia del gen Q6NXP2
Alias de gen FAM137B, FAM71F2, Protein FAM137B, Protein FAM71F2
Símbolos de los genes FAM71F2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAM71F2 Fusion Protein Ag16874
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 245884, 346653
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG