Learn More
FAM71E2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16890485 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16890485 20 μL 20 microlitros
16880485 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16890485
Marca: Proteintech 209041AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno FAM71E2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FAM71E2
N.º de referencia del gen Q8N5Q1
Alias de gen C19orf16, FAM71E2, Protein FAM71E2
Símbolos de los genes FAM71E2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAM71E2 Fusion Protein Ag15027
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284418
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG