Learn More
FAM49B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209241 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839624 20 μL 20 microlitros
16829624 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839624
Marca: Proteintech 201271AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno FAM49B
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FAM49B
N.º de referencia del gen Q921M7, Q9NUQ9
Alias de gen BM 009, FAM49B, L1, Protein FAM49B
Símbolos de los genes FAM49B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAM49B Fusion Protein Ag13939
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 223601, 299909, 51571
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG