Especificaciones
| Antígeno | FAM49B |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | FAM49B |
| N.º de referencia del gen | Q921M7, Q9NUQ9 |
| Alias de gen | BM 009, FAM49B, L1, Protein FAM49B |
| Símbolos de los genes | FAM49B |
| Mostrar más |