missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM40A Monoclonal Antibody (OTI7G7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17576551
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17576551 100 μL 100 microlitros
17596551 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17576551

Marca: Origene Technologies TA502314

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Plays a role in the regulation of cell morphology and cytoskeletal organization. Required in the cortical actin filament dynamics and cell shape.

Especificaciones

Antígeno FAM40A
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G7
Concentración 0.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica STRIP1
N.º de referencia del gen Q5VSL9
Alias de gen FAM40A, FAR11A
Símbolos de los genes STRIP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human FAM40A produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 362012, 490117, 85369
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.