missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM3C Mouse anti-Human, Clone: 2E10D5, Proteintech

Código de producto. 16877345 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16877345 150 μL 150 microlitros
16887345 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16877345

Marca: Proteintech 602821IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FAM3C is a 227 amino acid secretory protein that belongs to a novel cytokine-like family with sequence similarity to FAM3 family. FAM3C is a signaling cytokine with a GG domain, hydrophobic leader sequence and an N-terminal signal peptide. FAM3C has a cytokine activity and shows a change in expression in pancreatic cancer-derived cells. It is ubiquitously expressed in most of the tissues. Reports suggest that FAM3C plays an important role in inner ear development and may thus be involved in cell differentiation and proliferation during inner ear embryogenesis.

Especificaciones

Antígeno FAM3C
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2E10D5
Concentración 0.62 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FAM3C
N.º de referencia del gen Q92520
Alias de gen FAM3C, GS3786, ILEI, Interleukin like EMT inducer, Protein FAM3C
Símbolos de los genes FAM3C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FAM3C Fusion Protein Ag5516
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10447
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.